Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcidos Nalgene™
Los frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido Thermo Scientific Nalgene son duraderos y resistentes a la rotura.
56.68€ - 134.00€
Especificaciones
Color | Natural translúcido |
---|---|
Descripción | Frasco económicos de boca ancha de material translúcido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Natural, translúcido |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214071
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0001 |
30 ml | 28 mm |
56.68€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10654212
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0002 |
60 ml | 28 mm |
59.30€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10102881
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0004 |
125 mL | 38 mm |
87.55€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10664212
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0008 |
250 ml | 43 mm |
127.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10244351
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0016 |
500 mL | 53 mm |
134.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10505021
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0032 |
1 L | 63 mm |
107.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido Thermo Scientific Nalgene son duraderos y resistentes a la rotura.
Versión a prueba de fugas más ligera y flexible que los frascos de alta calidad para laboratorio Nalgene, concebida para uso en tareas de laboratorio menos exigentes.
- Para recogida de muestras sobre el terreno y de un solo uso
- Boca ancha para fácil recuperación de muestras puntuales, menor turbulencia durante el llenado
- A prueba de fugas1
Tapones de rosca de polipropileno
Especificaciones
Natural translúcido | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Natural, translúcido | |
Sí | |
Ancha | |
Sí | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |
Frasco económicos de boca ancha de material translúcido | |
No estéril | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
No esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Frasco económico de boca ancha | |
Polipropileno | |
No |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.