Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Confidently ship and store these tough plastic bottles, which are easy to fill, chemical-resistant, and leakproof when use with Nalgene closures.
Marca: Thermo Scientific™ 312189-0002
807.90 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Envíe y almacene con confianza estos frascos de envasado de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, que son fáciles de llenar y resistentes a productos químicos. Los frascos de envasado de polipropileno de boca ancha de alta densidad se moldean por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes.
Características:- Construcción en plástico rígido
- Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
- Tapón de polipropileno
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
2 oz, 60 ml | |
2 oz | |
Frascos de envasado de boca ancha | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1000 | |
28 mm | |
Sí | |
Forma redonda | |
Frascos de envasado de boca ancha | |
3,38 in | |
28-415 mm | |
Rosca (embalaje a granel, sin montar) |
60 ml | |
Natural translúcido | |
21 mm | |
1000 | |
Natural, translúcido | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
Ancha | |
86 mm | |
1,53 in | |
Polipropileno | |
38 mm | |
No |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.