Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Nano Durasil-20/UV254
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
Material | Nano Durasil-20 |
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Cantidad | 25/Paq. |
Tipo | Placa TLC |
Indicador fluorescente | UV254 |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |