Learn More
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL NH2/UV254
387.00€ - 595.00€
Especificaciones
Material | Nano-SIL NH2 |
---|---|
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Cantidad | 25/Paq. |
Tipo | Placa HPTLC |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10187401
|
Macherey-Nagel™
811111 |
10 x 10 cm |
387.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10259791
|
Macherey-Nagel™
811112 |
10 x 20 cm |
595.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Nano-SIL NH2 | |
60 Å | |
Placa HPTLC | |
Vitaminas, azúcares, esteroides, derivados de purina, xantinas, fenoles, nucleótidos y pesticidas | |
∼ 500 m2/g |
2-10 μm | |
25/Paq. | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |