Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC
Separa las mezclas con resultados nítidos, tiempos de desarrollo cortos y distancias de migración cortas. Las capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC ofrecen una mayor sensibilidad de detección en comparación con las placas de SIL G.
171.36€ - 457.00€
Especificaciones
Material | Sílice 60 |
---|---|
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa de vidrio |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Indicador fluorescente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Indicador fluorescente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10154991
|
Macherey-Nagel™
811011 |
5 x 5 cm | Ning. |
256.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10746322
|
Macherey-Nagel™
811012 |
10 x 10 cm | Ning. |
195.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10368451
|
Macherey-Nagel™
811021 |
5 x 5 cm | UV254 |
256.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10328501
|
Macherey-Nagel™
811022 |
10 x 10 cm | UV254 |
195.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12780053
|
Macherey-Nagel™
811022 |
10 x 10 cm | UV254 | N/A | |||||
11814031
|
Macherey-Nagel™
811023 |
10 x 20 cm | UV254 |
457.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11804031
|
Macherey-Nagel™
811013 |
10 x 20 cm | Ning. |
457.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Nano sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio, volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 2 a 10 μm
- Indicador: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Aglutinante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Sílice 60 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
2-10 μm | |
Placa de vidrio | |
∼ 500 m2/g |