Learn More
Cytiva Material para centrífuga Nanosep™ con membrana de wwPTFE
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
431.00€ - 2020.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
Material (membrana) | PTFE (hidrófilo) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17174801
|
Cytiva
ODPTFE02C34 |
0,2 μm | 100/paquete |
431.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17184801
|
Cytiva
ODPTFE02C35 |
0,2 μm | 500/paquete |
2020.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17194801
|
Cytiva
ODPTFE04C34 |
0,45 μm | 100/paquete |
431.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17104811
|
Cytiva
ODPTFE04C35 |
0,45 μm | 500/paquete |
1718.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Transparente | |
PTFE (hidrófilo) | |
Polipropileno |
EFA: 0,3 cm2 | |
No estéril | |
De 50 a 500 μl (muestra) |