Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ MF con membrana Bio-Inert™
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
143.00€ - 2300.00€
Especificaciones
Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
---|---|
Material (membrana) | Bioinerte (nailon modificado) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Volumen (métrico) | De 50 a 500 μl (muestra) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17124801
|
Cytiva
ODM45C33 |
0,45 μm | 24/paquete |
143.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17104801
|
Cytiva
ODM02C34 |
0,2 μm | 100/paquete |
495.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17194791
|
Cytiva
ODM02C33 |
0,2 μm | 24/paquete |
150.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17114801
|
Cytiva
ODM02C35 |
0,2 μm | 500/paquete |
2300.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17134801
|
Cytiva
ODM45C34 |
0,45 μm | 100/paquete |
530.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17144801
|
Cytiva
ODM45C35 |
0,45 μm | 500/paquete |
1925.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
EFA: 0,3 cm2 | |
No estéril | |
De 50 a 500 μl (muestra) |
Bioinerte (nailon modificado) | |
Polipropileno |