Learn More
Brand™ Frasco de LDPE de cuello estrecho con tapón
Fabricado con LDPE translúcido y flexible. Los frascos de LDPE de cuello estrecho con tapón BRAND™ son económicos y tienen muchas utilidades. Disponibles en diversas capacidades.
45.55€ - 126.00€
Especificaciones
Material | LDPE |
---|---|
Transparencia | Translúcido |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Tipo de producto | Bottle |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15221299
|
Brand™
129428 |
50 ml | GL 18 | N/A | |||||
15241299
|
Brand™
129448 |
250 ml | GL 25 | N/A | |||||
15251299
|
Brand™
129454 |
500 ml | GL 25 | N/A | |||||
10471914
|
Brand™
129462 |
1000 ml | GL 28 | N/A | |||||
15231299
|
Brand™
129438 |
100 mL | GL 18 | N/A | |||||
Descripción
- Fabricados con LDPE translúcido y flexible.
- Frasco económico y multifuncional con tapón.
- Disponibles en una variedad de capacidades.
Especificaciones
LDPE | |
Sí | |
Bottle | |
Tapón de rosca |
Translúcido | |
Estrecha | |
Frasco multifuncional |