Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras en posición vertical Whirl-Pak™
Las bolsas en posición vertical facilitan la adición de material a la bolsa y la extracción de muestras para pruebas o análisis. El fondo plano garantiza la estabilidad y las lengüetas de los cables mantienen la parte superior abierta para facilitar el acceso.
Marca:  Whirl-Pak™ B01364WA
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30281139
  • 1290.25€ / paquete de 6000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras
  • El acabado similar al papel elimina prácticamente las manchas de tinta
  • Superficie compatible con una amplia variedad de instrumentos de escritura
  • Esterilización después de la fabricación
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa en posición vertical Whirl-Pak™
4 oz
Cinta y cable
Single-use
Estéril
4 oz.
500/Pk.
Plastic
Ethylene Oxide Gas
de 82 °C
18,5 x 7,5 cm
18,5 cm
7,5 cm
Not Autoclavable
118 ml
Clear with White Block
Polietileno
0,064 mm
Sí
Cardboard
500/Paq.
-320°F to +180°F
2,50 mil
7,25 in
3 in
Stand-up Bag