Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca montados National Scientific™ con septos insertados para viales de 4 ml
Los tapones de rosca montados National Scientific con septos insertados para viales de 4 ml son idóneos para cualquier septo de 13 mm.
49.05€ - 54.34€
Especificaciones
Material PTFE, Silicona, Polipropileno
Línea de productos National
Para utilizar con (equipo) Viales de 4 ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Material Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material Septo Precio Cantidad y disponibilidad  
12420178
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4015-1050A
Negro PTFE, Silicona, Polipropileno Teflón blanco/silicona natural Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12450228
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4015-75R
Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno PTFE rojo/silicona blanca Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Los tapones de rosca montados National Scientific con septos insertados para viales de 4 ml son idóneos para cualquier septo de 13 mm.
Specifications
Specifications
PTFE, Silicona, Polipropileno
National
Viales de 4 ml
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.