Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados de boca estándar National
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
Marca: Thermo Scientific™ C4013-015A
58.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits de viales, tapones y septum de apertura estándar montados Thermo Scientific™ National proporcionan comodidad, eficacia y opciones de almacenamiento apilable.
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
- Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario
Incluye:
100 viales con tapones y septos precolocados
Especificaciones
Negro | |
Vidrio transparente; tapón negro de PP; septum de PTFE rojo/silicona blanca; en bolsa de polietileno | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Silicone | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
Polipropileno | |
8-425 |
Red/White | |
Transparente | |
2 ml | |
Bolsa de polietileno | |
Polipropileno |