Learn More
Thermo Scientific™ Viales económicos National
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
128.00€ - 235.80€
Especificaciones
Volumen (métrico) 2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 2 ml
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Tipo Volumen de trabajo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tipo Volumen de trabajo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11573830
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-701
Clear Crimp Top Vial 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11583830
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-702
Amber Crimp Top Vial 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11593830
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-703
Clear Clear 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13287489
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-711
Ámbar Tapón a presión 2 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10003873
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-714
Transparente Parte superior de rosca 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11702197
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-715
Amber Screw Thread Vial 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11563860
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-730
Clear Screw Thread Vial 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11573860
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-731
Amber Screw Thread Vial 2 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
Especificaciones
Especificaciones
2 ml
2 ml