Learn More
Thermo Scientific™ Viales con boca ancha y tapón a presión National Target™
Los viales de boca ancha con tapón con cierre a presión National Target Thermo Scientific™ son más fáciles de rellenar y proporcionan una zona objetivo más amplia para la aguja del muestreador automático.
82.50€ - 92.38€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10579355
|
Thermo Scientific™
C4011-V5 |
Vial para micromuestreo a presión de vidrio transparente Micro-V™ | N/A | ||||||
10087684
|
Thermo Scientific™
C4011-V6 |
Vial para micromuestreo™ a presión de vidrio ámbar Micro-V | N/A | ||||||
Descripción
Los viales de boca ancha con tapón con cierre a presión National Target Thermo Scientific™ son más fáciles de rellenar y proporcionan una zona objetivo más amplia para la aguja del muestreador automático.
- 2mL, 12 x 32mm Crimp/Snap Ring Vials
- Fit rotating or robotic arm autosamplers
- I-D™ vials feature write-on patch with graduations at 0.5, 1.0 and 1.5mL
- Target Snap-It™ vials can be used with snap caps or aluminum crimp seal closures
- Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
- Superior quality 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
- Uniformly flat bottom for security with inserts
Especificaciones
15 μl | |
15 μl |