Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales, tapones y septum sin montar National Target™
Mantenga los viales, tapones y septum a su alcance y sin polvo con los kits prácticos sin montar Thermo Scientific™ National.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-89W
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12443688
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul claro
Vidrio transparente; etiqueta de identificación; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo; 2 ml
De vidrio
2 ml
Sí
Red/White/Red
Transparente
No
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo