Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales certificados sin montar National™
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
33.70€ - 127.90€
Productos 6
Código de producto Marca Volumen (métrico) Material del cierre Tipo de tapón Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Material del cierre Tipo de tapón Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11921543
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT4000-71LV
350 μl Bonded PTFE, Silicone Screw Cap Clear Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11981503
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT4000-80
2 mL PTFE, Rubber Screw Cap Clear Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11981543
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT400092W
2 mL PTFE, Silicone Screw Cap Clear Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11951553
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT4015-86
4 ml PTFE unido, silicona Rosca Ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11961553
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT4015-87
4 ml Silicona/PTFE unido, cortado Rosca Ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10514315
Ver documentos
Thermo Scientific™
CERT4015-99
1 ml Polietileno SepCap Ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
  • Lote totalmente probado para análisis mediante HPLC y GC
  • Certificado de conformidad en cada paquete
  • Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septos
  • Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
  • Con parche de identificación o sin él
  • Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos