Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados con boquilla de tubo de polipropileno natural
19.85€ - 28.60€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 87 °C |
Tipo de producto | Accesorio roscado con boquilla de tubo |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13566720
|
Masterflex™
40610-91 |
31,75 × 39,68 × 7,93 mm (1-1/2 × 11/32 × 21/32 pulgadas) |
23.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15257847
|
Masterflex™
40610-93 |
25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 pulgadas) |
28.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15139222
|
Masterflex™
40610-94 |
25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 pulgadas) |
19.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Polipropileno | |
-17 °C | |
de 87 °C | |
Accesorio roscado con boquilla de tubo |