Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno natural
Utilice estas puntas de pipeta de polipropileno natural de calidad superior Socorex™ para cubrir un intervalo entre 0.1 μl y 10 ml. Son versátiles y ampliamente compatibles con otras marcas de pipetas.
154.00€ - 157.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Formato | A granel |
Estilo de punta | Macro |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10307402
|
Socorex™
312.05B |
5 ml |
157.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11713256
|
Socorex™
312.02 |
2 ml |
154.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Polipropileno
- Opciones de punta de micropipeta y macropipeta
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sin filtro | |
Autoclavable | |
Macro |
Natural | |
A granel | |
Polipropileno |