Learn More
Ansell Edmont™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Profil Plus de látex de caucho natural
Un guante de peso medio con un agarre excelente. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Ansell Edmont™ Profil™ Plus serie 87-850 se han diseñado especialmente para el procesamiento químico en condiciones húmedas.
Marca: Ansell Edmont™ 87850070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Specially treated to reduce the risk of allergy
- Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
- 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
- Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
0.55 mm | |
Pinked | |
144 par | |
87-850 |
Látex de caucho natural | |
No | |
87-850 | |
Yellow | |
Borra de algodón | |
Mechanical hazards and enhanced chemical resistance |