Learn More
NDelta-benciloxicarbonil-Nalpha-Boc-L-ornitina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418818
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2480-93-5
Fórmula molecular C18H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 366.414
Número MDL MFCD00038259
Clave InChI QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh
PubChem CID 7269338
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine
Beilstein 2783761
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98%