Learn More
Cloruro de neodimio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336318
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 19423-78-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-78-0
Número MDL MFCD00011132
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 124°C
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,6450
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.60 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™