Learn More
Fluoruro de neodimio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Neodymium(III) fluoride, is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) fluoride |
Punto de fusión | 1410°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Morado |
Forma física | Masa cristalina |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Fórmula lineal | NdF3 |
Información de solubilidad | Soluble in aqueous solutions. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.24 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de neodimio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido