Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de neodimio(III) dihidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11343708
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47814-18-6
Fórmula molecular C15H7F18NdO8
Peso molecular (g/mol) 801.43
Número MDL MFCD00167152
Clave InChI NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate
Nombre IUPAC neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate
SMILES O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 801.42 (765.39 Anhydrous)