Learn More
Hidróxido de neodimio(III) hidrato, 99 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) hydroxide hydrate |
Forma física | Masa/polvo |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número MDL | MFCD00049758 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.26 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |