Learn More
Nitruro de neodimio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25764-11-8 | NNd | 158.249 g/mol
73.37€ - 285.42€
CAS 25764-11-8
Fórmula molecular NNd
Peso molecular (g/mol) 158.249
Número MDL MFCD00049990
Clave InChI OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
PubChem CID 117628
Nombre IUPAC azanilidinaneodimio
SMILES N#[Nd]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11349737
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042091.04
2 g
73.37€
2 g
11339737
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042091.09
10 g
285.42€
10 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 247-246-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitruro de neodimio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals