Learn More
Bromuro de neopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043942
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de neopentilo se utiliza en la síntesis de derivados de la cisteína alquilada con S con cadenas de alquilo ramificadas. Puede usarse en la industria agroquímica, farmacéutica y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, aetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-17-1
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00000209
Clave InChI CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
Nombre IUPAC 1-bromo-2,2-dimetilpropano
SMILES CC(C)(C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neopentyl bromide
Densidad 1.195
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 6°C (42°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730989
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 98%