Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guantes de neopreno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
XL
Descripción
- Se utiliza para cajas de guantes con puertos para guantes de 8 pulg
- Requiere anillos de sujeción para mantener los guantes en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Neopreno unido |
Tipo de producto | Guantes con cubremangas |
Tamaño | XL |
Para utilizar con (equipo) | Cajas de guantes con puertos de 8 pulg |
Cantidad | 2/pack |