Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas. Los guantes de inmersión de neopreno Ansell Edmont™ Neotop™ serie 29-500 protegen frente a una amplia gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y numerosos disolventes.
67.25€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Látex de caucho |
---|---|
Material del manguito | Neopreno |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Modelo | 29-500 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11787583
|
Ansell™
29500100BP |
10 |
67.25€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12475170
|
Ansell™
29500110BP |
11 |
67.25€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11767593
|
Ansell™
29500070BP |
7 |
67.25€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12455170
|
Ansell™
29500090BP |
9 |
67.25€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12660822
|
Ansell™
29500080BP |
8 |
67.25€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas.Los guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500 Ansell Edmont™ protegen frente a una amplia variedad de ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y numerosos disolventes.
- Suaves, cómodos y absorbentes
- Ofrecen una flexibilidad superior
- Contienen caucho natural
- Causan mucha menos fatiga en las manos que otros guantes de alta resistencia
- Con forro de borra de algodón puro
- Entre sus usos se incluyen la agricultura, la química, el refinado de aceite y petróleo, la limpieza y el mantenimiento
Especificaciones
Látex de caucho | |
Sí | |
29-500 | |
Negro | |
Borra de algodón | |
Ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y muchos disolventes |
Neopreno | |
Guantes de inmersión | |
0,75 mm | |
Recto | |
12 pares | |
29-500 |