Learn More
Fisherbrand™ Probeta Nessler
abricadas con vidrio sodocálcico. Las probetas Nessler Fisherbrand™ son ideales para análisis colorimétricos.
12.85€ - 45.70€
Especificaciones
Tipo base | Plano |
---|---|
Material | Vidrio |
Tipo de producto | Nessler Tube |
Descripción
- Para comparación de color y turbidez entre líquidos o soluciones
- Valores fijos de 50 ml o 100 ml con graduación de 50 ml
- El fondo ópticamente plano proporciona una claridad máxima para comparaciones visuales
- Se suministran en pares combinados para garantizar la uniformidad en los productos y ofrecer mayor exactitud
Especificaciones
Plano | |
Vidrio | |
Nessler Tube |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Probeta Nessler