Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Aumente el nivel de multiplexado alcanzable con los aminoácidos NeuCode™ para el etiquetado metabólico de proteínas para el análisis de espectrometría de masas.
359.00€ - 2190.00€
Especificaciones
Tipo de etiqueta | Isótopos de masa de aminoácidos |
---|---|
Tipo de producto final | Molécula |
Tipo de producto | Lisina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930433
|
Thermo Scientific™
A33613 |
50 mg |
359.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15940433
|
Thermo Scientific™
A33614 |
500 mg |
2190.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Eficacia del etiquetado: incorporación del 100 % de etiquetas a las proteínas de las células vivas sin toxicidad
- Compatible: se puede multiplexar con los aminoácidos SILAC existentes
- Ahorro de tiempo: no es necesario etiquetar hasta una incorporación del 100 % si solo se utilizan aminoácidos pesados
- Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con un >98 % de pureza isotópica
Especificaciones
Isótopos de masa de aminoácidos | |
Molécula | |
Lisina |