Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Neutral Red |
Punto de fusión | 290°C (decomposition) |
Beilstein | 3918740 |
Índice Merck | 14,6488 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.78 |
Color | De negro a verde |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido