Learn More
Eppendorf™ Subplataforma para agitador de baño de agua modelo C76
Tanto las plataformas universales como las especiales están disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños por lo que son perfectas para casi cualquier necesidad. Las plataformas universales tienen varios orificios que permiten utilizar casi cualquier combinación de pinzas y otros accesorios. Las plataformas especiales se utilizan cuando solo se va a usar un tamaño de matraz.
Marca: Eppendorf™ M1231-9939
Descripción
Se pueden utilizar como base de montaje para dos plataformas de tamaño medio o cuatro gradillas de tubos de ensayo.
Especificaciones
Agitador de baño de agua modelo C76 | |
Plataforma secundaria |