Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nuevo azul de metileno N, cloruro de zinc, sal doble, puro
Código de producto. 10427780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia (c=5mg/l; water), (c=5mg/l; water) at 0nm
Nombre del producto químico o material New Methylene Blue N, zinc chloride double salt
Fórmula molecular 0·5 ZnCl2
Número MDL MFCD00078135
Sinónimo Basic Blue 24, C.I. 52030
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 628 to 634nm, Molar Absorption Coefficient 40000 min., 588 to 594nm, Molar Absorption Coefficient 36000 min., 284 to 290nm, Molar Absorption Coefficient 28000 min., 242 to 248nm, Molar Absorption Coefficient 16000 min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.04
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color De marrón a púrpura
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • New Methylene Blue N, zinc chloride double salt