Learn More
Níquel, 99,9 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761661
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Marrón-gris
Nombre de nota 99.9%, -325 mesh
Punto de fusión 1455.0°C
Punto de ebullición 2730.0°C
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Densidad 8.9
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Cantidad 25 g
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Índice Merck 15, 6583
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.7
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Formulario Polvo fino