Learn More
Níquel aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359147
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Revestimientos resistentes al desgaste
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12635-27-7
Fórmula molecular AlNi
Peso molecular (g/mol) 85.675
Número MDL MFCD00167392
Clave InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aluminum Nickel
PubChem CID 6336846
Nombre IUPAC aluminio;níquel
SMILES [Al].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Aluminum
Color Negro a gris
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Al; 50:50 wt%
Número UN UN3208
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
Sensibilidad Water reactive
Formulario Polvo