Learn More
Sulfato de níquel y amonio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de níquel y amonio hexahidrato se utiliza como electrolito de níquel para la galvanoplastia y como reactivo analítico. También se utiliza como fertilizante de suelo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de níquel y amonio hexahidrato se utiliza como electrolito de níquel para la galvanoplastia y como reactivo analítico. También se utiliza como fertilizante de suelo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel ammonium sulfate hexahydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,6501 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.99 (286.90 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Odorless |
Densidad | 1.923 |