Learn More
Sulfato amónico de níquel hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7785-20-8 | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
47.85€ - 266.00€
CAS | 7785-20-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O |
Número MDL | MFCD00150260 |
Sinónimo | Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012519.22 |
100 g |
47.85€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11351849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012519.36 |
500 g |
266.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used in electroplating. Has limited use as dye mordants and is used in metal-finishing compositions. Nickel electrolyte for electroplating
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7785-20-8 | |
Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O | |
MFCD00150260 | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Especificaciones
Nickel ammonium sulfate hexahydrate | |
Verde | |
Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate | |
394.99 (286.90 Anhydrous) | |
Green crystals |
7785-20-8 | |
Cristales grandes | |
MFCD00150260 | |
Soluble in ammonium sulphate. Insoluble in alcohol. Slightly soluble in water. | |
Odorless | |
1.923 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 239-793-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6061000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes