Learn More
Arseniuro de níquel, 99,5 % (base metálica sin Co), Co 0,1-1 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel arsenide |
Forma física | Masa de 10 mm y hacia abajo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Co), Co 0,1 al 1 % |
Número UN | UN3077 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Olor | Odorless |