Learn More
Arseniuro de níquel, 99,5 % (base metálica sin Co), Co 0,1-1 %
Código de producto. 11343338
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12068-61-0
Fórmula molecular As2Ni
Peso molecular (g/mol) 208.537
Número MDL MFCD00151450
Clave InChI LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene
PubChem CID 91886304
Nombre IUPAC $l{2}-arsanilidenarsenico;níquel
SMILES [Ni].[As]=[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel arsenide
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Co), Co 0,1 al 1 %
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.5%