Learn More
Boruro de níquel, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel boride |
Color | Blanco a gris |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3077 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.52 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |