Learn More
Alambre de níquel cromo aluminio cobre, 0,025 mm de diámetro, recocido (Evanohm™), Thermo Scientific™
75.20€ - 307.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
Número MDL MFCD02684522
Peso ≈0.0041g/m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11345857
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043635.G5
5 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11335857
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043635.G9
25 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
≈0.0041g/m
0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
MFCD02684522
Alambre
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .