Learn More
Bolo de níquel cromo, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11364478
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC cromo níquel
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈3.4g/slug
Formulario ≈3,4 g/bolo