Learn More
Alambre de níquel cromo, 0,143 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Material de alta resistividad para la industria electrónica
34.77€ - 167.00€
CAS | 11106-97-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CrNi |
Peso molecular (g/mol) | 110.69 |
Número MDL | MFCD00673110 |
Clave InChI | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
PubChem CID | 11320920 |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.H4 |
100 m |
34.77€
100 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.H9 |
500 m |
78.49€
500 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013966.J5 |
2000 m | N/A | ||||||
Descripción
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
11106-97-1 | |
110.69 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
11320920 |
CrNi | |
MFCD00673110 | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] |
Especificaciones
Nickel Chromium wire | |
11106-97-1 | |
CrNi | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
[Cr].[Ni] | |
110.69 | |
Odorless | |
Alambre, ≈0,14g/m |
0.143mm (0.0056 in.) dia. | |
Ni:Cr; 80:20 wt% | |
MFCD00673110 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
cromo níquel | |
11320920 | |
≈0.14g/m |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351-H317
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes