Learn More
Alambre de níquel cromo, 1,0 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
500 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel Chromium wire |
Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cr; 80:20 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 500 m |
Nombre IUPAC | cromo níquel |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈6.6g/m |
Formulario | Alambre, ≈6,6g/m |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de níquel cromo, 1,0 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido