Learn More
Varilla de níquel cobre hierro manganeso, 1,27 cm de diámetro, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel Copper Iron Manganese rod |
Nombre de nota | 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% |
Número MDL | MFCD02091727 |
Cantidad | 50 cm |
Peso | ≈104g/10cm |
Formulario | Varilla, ≈ 104 g/10 cm, estirada en frío con relajación de tensiones, ASTM B164 |
Título del producto
Varilla de níquel cobre hierro manganeso, 1,27 cm de diámetro, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido