Learn More
Nickel Electro™ Cubeta de evaporación de fondo redondo de níquel
Evapore las soluciones con un plato de evaporación de níquel de fondo redondo. Níquel Electro™ La cubeta de evaporación de níquel con boquilla está disponible con diferentes capacidades para acomodar el volumen de la solución.
31.10€ - 136.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Forma redonda |
---|---|
Material | Níquel |
Forma | Redondo |
Tipo | Recipiente de evaporación |
Includes: CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires: BottomShape,Material,dimProductType
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12737366
|
Nickel Electro™
716 |
80 ml | N/A | ||||||
12757366
|
Nickel Electro™
718 |
250 ml | N/A | ||||||
12727366
|
Nickel Electro™
715 |
50 ml | N/A | ||||||
12747366
|
Nickel Electro™
717 |
90 ml | N/A | ||||||
Descripción
- Sin grietas
- Fondo redondo
- No magnética
- Con boquilla de vertido
- 99,6% de contenido en níquel
- Se suministran en paquetes estándar de 5
Sin grietas, fondo redondo, boquilla de vertido
Especificaciones
Forma redonda | |
Níquel | |
Redondo | |
Recipiente de evaporación |