Learn More
Escamas de níquel, malla -325, 0,37 micrómetros de grosor, normalmente 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
70.50€ - 201.00€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11361319
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013788.30
250 g
70.50€
250 g
11351319
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013788.A1
1 kg
201.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel flake
(base metálica)
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
−325 Mesh
0.37 Micron thick
7440-02-0
Ni
UN3089
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
99.8% (typically)
Odorless
Escamas
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H228-H317
Provoca daños en los órganos a través de una exposición prolongada o repetida.
Susceptible de provocar cáncer.
Sólido inflamable.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes