Learn More
Lámina de níquel, 0,025 mm de grosor, recocido, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440310
Click to view available options
Cantidad:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Forma: aprox. 13,6 g/20 x 30 cm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Cantidad 30 x 100 cm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor