Learn More
Lámina de níquel, 1,0 mm de grosor, Puratronic™, 99,9945 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
161.81€ - 1385.90€
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11326388
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012043.FF
25 x 25 mm
161.81€
25 mm
11375899
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012043.FI
50 x 50 mm
444.21€
cada uno
11336388
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012043.GH
100 x 100 mm
1385.90€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Níquel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel foil
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Puratronic™
≈5.6g/25x25mm
1.0mm (0.04 in.) thick
(base metálica)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Níquel
935
99.9945%
Odorless
Papel de aluminio
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H317
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes