Learn More
Gasa de níquel, malla 100 tejida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379608
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Forma: Tela de alambre; área abierta: 36 %; ancho de apertura: 0,006 in
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray guaze
Densidad 8.908g/cm3 at 20°C
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre