Learn More
Acetato de níquel(II) tetrahidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6018-89-9, 373-02-4
Fórmula molecular C4H14NiO8
Peso molecular (g/mol) 248.84
Número MDL MFCD00066973
Clave InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
Nombre IUPAC níquel(2+); diacetato; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Nombre de nota Extra Pure
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CO2)2Ni·4H2O
Cantidad 5 g
Fieser 14,288; 16,308
Índice Merck 14, 6498
Información de solubilidad Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.86
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.